CDS019604
4-(Bromomethyl)-3,5-dimethylisoxazole
AldrichCPR
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
Cc1noc(C)c1CBr
InChI
1S/C6H8BrNO/c1-4-6(3-7)5(2)9-8-4/h3H2,1-2H3
OQWAOAIUESMDOS-UHFFFAOYSA-N