CDS018614
5-sec-Butyl-[1,3,4]thiadiazol-2-ylamine
AldrichCPR
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
CCC(C)c1nnc(N)s1
InChI
1S/C6H11N3S/c1-3-4(2)5-8-9-6(7)10-5/h4H,3H2,1-2H3,(H2,7,9)
ITHBEZPPWOVHKS-UHFFFAOYSA-N