CDS017777
1-(4-chlorophenyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
AldrichCPR
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
Clc1ccc(cc1)-n2cc(C=O)nn2
InChI
1S/C9H6ClN3O/c10-7-1-3-9(4-2-7)13-5-8(6-14)11-12-13/h1-6H
QMQRIACXYRMOBZ-UHFFFAOYSA-N