CDS012186
1,3,8-triazaspiro[4.5]decane-2,4-dione
AldrichCPR
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
O=C1NC(=O)C2(CCNCC2)N1
InChI
1S/C7H11N3O2/c11-5-7(10-6(12)9-5)1-3-8-4-2-7/h8H,1-4H2,(H2,9,10,11,12)
HRSWSISJJJDBOQ-UHFFFAOYSA-N