CDS011823
methyl-(5-methyl-thiazol-2-ylmethyl)-amine
AldrichCPR
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
CNCc1ncc(C)s1
InChI
1S/C6H10N2S/c1-5-3-8-6(9-5)4-7-2/h3,7H,4H2,1-2H3
SMMNSOCRUQVCIP-UHFFFAOYSA-N