Documenti
CDS007909
Sigma-Aldrich
2-(3,4-dimethoxyphenyl)acetaldehyde
AldrichCPR
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12O3
Peso molecolare:
180.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Stringa SMILE
COc1ccc(CC=O)cc1OC