CDS003838
2-pyrrolidin-1-yl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
AldrichCPR
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
O=Cc1cnc(s1)N2CCCC2
InChI
1S/C8H10N2OS/c11-6-7-5-9-8(12-7)10-3-1-2-4-10/h5-6H,1-4H2
CFFWKLLEEVWNLE-UHFFFAOYSA-N