Documenti
CBR01758
Sigma-Aldrich
5-Chloro-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole
AldrichCPR
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H5ClN2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
Clc1nc(no1)-c2ccccc2
InChI
1S/C8H5ClN2O/c9-8-10-7(11-12-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
MOJYPXFSJLVCRN-UHFFFAOYSA-N