CBR01163
1-(2-Piperidin-2-ylethyl)pyrrolidin-2-one
AldrichCPR
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
O=C1CCCN1CCC2CCCCN2
InChI
1S/C11H20N2O/c14-11-5-3-8-13(11)9-6-10-4-1-2-7-12-10/h10,12H,1-9H2
QASZUWYYFJDMOS-UHFFFAOYSA-N