Documenti fondamentali
C97202
Sigma-Aldrich
1,2-Epoxycyclododecane
95%
Sinonimo/i:
Cyclododecene oxide (cis+trans)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22O
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.30
Beilstein:
106689
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.48 (lit.)
Densità
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CCCCCC2OC2CCCC1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)