C62808
3-Chlorophenol
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.563 (lit.)
P. eboll.
214 °C (lit.)
Punto di fusione
31-34 °C (lit.)
Densità
1.218 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C6H5ClO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H
HORNXRXVQWOLPJ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Ar(24208)
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
248.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
120 °C - closed cup