C34308
5-Chlorodibenzosuberane
96%
Sinonimo/i:
5-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
106-107 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C15H13Cl/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9-10H2
QPERNSDCEUTOTE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3