Documenti fondamentali
BR782881
BRAND® BRANDplates® for inserts
6-well with lid cellGrade S
Sinonimo/i:
BRANDplates®, Cell culture, Insert System, Inserts, Plates, Tissue culture
Scegli un formato
10 EA
124,00 €
124,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
124,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
124,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polystyrene
transparent wells
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
single packed
Confezionamento
pack of 10 ea
pkg of Individually wrapped, with lid
Produttore/marchio commerciale
BRAND 782881
Misura
6 well
Compatibilità
suitable for (bacteriological assays)
Descrizione generale
PS. pureGrade S surface, untreated, sterile, cover with condensation rings.Manufactured according to the requirements in ANSI/SLAS Standards 1 and 4.BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase, Pyrogens and non cytotoxic
Caratteristiche e vantaggi
  • Non-treated surface
  • Side well access for easier pipetting and removing cover slips
  • Perfect positioning of the BRANDplates® insert
Note legali
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
cellGrade is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)