Documenti fondamentali
BR76045
BRAND® spring clip
size 32 mm , Grip, bore 4 mm
Sinonimo/i:
Clips, Spring clips, Tubing
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
Materiali
zinc-plated steel
Descrizione
zinc/PE-coated steel
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 76045
Foro
4 mm
Misura
32 mm , Grip
Descrizione generale
Spring steel, coated with zinc and polyethylene. Non-scratching, good chemical resistance. For wall mounting of cylindrical apparatus components, e.g., pipes, tubing, etc.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)