Documenti fondamentali
BR708005
Discharge tube for Dispensette® S
5 and 10 mL, standard, L 105 mm
Scegli un formato
1 EA
12,50 €
12,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
12,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
12,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polypropylene cap
Produttore/marchio commerciale
BRAND 708005
Confezionamento
1 ea of
Lunghezza
105 mm
Capacità
5 and 10 mL
Descrizione generale
Without recirculation valve
Note legali
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)