Key Documents
BBO000061
Sigma-Aldrich
2,7,8-Trimethylquinoline-3-carboxylic acid
AldrichCPR
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H13NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
Cc1ccc2cc(C(O)=O)c(C)nc2c1C
InChI
1S/C13H13NO2/c1-7-4-5-10-6-11(13(15)16)9(3)14-12(10)8(7)2/h4-6H,1-3H3,(H,15,16)
KNGACCJHYQQKRJ-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICHā€²S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Note legali
Product of BioBlocks
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Classe di pericolositĆ  dell'acqua (WGK)
WGK 3
Punto dā€™infiammabilitĆ  (Ā°F)
Not applicable
Punto dā€™infiammabilitĆ  (Ā°C)
Not applicable
Certificati d'analisi (COA)
Cerca il Certificati d'analisi (COA) digitando il numero di lotto/batch corrispondente. I numeri di lotto o di batch sono stampati sull'etichetta dei prodotti dopo la parola ā€˜Lottoā€™ o ā€˜Batchā€™.
Possiedi giĆ  questo prodotto?
I documenti relativi ai prodotti acquistati recentemente sono disponibili nellā€™Archivio dei documenti.
Visita lā€™Archivio dei documenti