B75859
α-Bromophenylacetic acid
98%
Sinonimo/i:
alpha-Bromophenylacetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
82-83 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)C(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7BrO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,(H,10,11)
WAKFRZBXTKUFIW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Polymandelide by reacting with triethylamine.
- α-Mercaptophenylacetic acid by treating with sodium hydrosulfide (NaSH·H2O).
- β-Lactams by reacting with imines in the presence of triphenylphosphine as a mediator.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges