Documenti fondamentali
B10501
Sigma-Aldrich
2,1,3-Benzoselenadiazole
98%
Sinonimo/i:
Piaselenole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4N2Se
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.07
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
74-77 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1ccc2n[se]nc2c1
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)