Documenti
B0751
Sigma-Aldrich
5-Benzyloxyindole-3-carboxaldehyde
powder
Sinonimo/i:
5-Benzyloxy-3-formylindole, NSC 71049
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H13NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.28
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Forma fisica
powder
Colore
yellow to brown
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=Cc1c[nH]c2ccc(OCc3ccccc3)cc12
InChI
1S/C16H13NO2/c18-10-13-9-17-16-7-6-14(8-15(13)16)19-11-12-4-2-1-3-5-12/h1-10,17H,11H2
DJGNUBADRQIDNQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for preparation of:
  • Rhodanine merocyanine dyes
  • Potential topoisomerase II inhibitors
  • Azithromycin derivatives
  • Inhibitors of PI3 kinase-α and the mammalian target of rapamycin
  • Cytotoxic agents
  • Vascular endothelial growth factor (VEGF) inhibitor
  • Derivatives of vancomycin and eremomycin
  • Benzimidazoles as potential antibacterial agents
  • Light-dependent tumor necrosis factor-α antagonists
  • Serotonin 5-HT4 Receptor agonists
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves