Documenti fondamentali
ALD01834
Sigma-Aldrich
3-Acetylamino-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7F3N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.15
Codice UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: C-H Activation
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
Applicazioni
3-Acetylamino-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine is a ligand developed by the Jin-Quan Yu group to affect the meta-selective C-H functionalization of phenols and anilines, including heterocyclic variants of these arenes.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.