Documenti fondamentali
ALD00136
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl fluoride
Sinonimo/i:
2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl fluoride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H23FO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.41
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Punto di fusione
65-70 °C
Stringa SMILE
O=S(C1=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C1C(C)C)(F)=O
InChI
1S/C15H23FO2S/c1-9(2)12-7-13(10(3)4)15(19(16,17)18)14(8-12)11(5)6/h7-11H,1-6H3
RTYWQCWRMCSZMD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)