ALD00078
2-Methoxy-4-nitrobenzenesulfonyl fluoride
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6FNO5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.19
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Punto di fusione
106-119 °C
Stringa SMILE
O=S(C1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1OC)(F)=O
InChI
1S/C7H6FNO5S/c1-14-6-4-5(9(10)11)2-3-7(6)15(8,12)13/h2-4H,1H3
LAUPFCXWHNSUKE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids.
This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)