ALD00066
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzenesulfonyl fluoride
95%
Sinonimo/i:
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzenesulfonyl fluoride
About This Item
Saggio
95%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Punto di fusione
53-58 °C
Stringa SMILE
O=S(C1=CC=C(Br)C=C1OC(F)(F)F)(F)=O
InChI
1S/C7H3BrF4O3S/c8-4-1-2-6(16(12,13)14)5(3-4)15-7(9,10)11/h1-3H
WWXPNOFROLLPOF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)