Documenti fondamentali
ALD00032
Sigma-Aldrich
1-(Oxazolo[4,5-b]pyridin-2-yl)-6-phenylhexan-1-one
Sinonimo/i:
1-(Oxazolo[4,5-b]pyridin-2-yl)-1-oxo-6-phenylhexane, 1-Oxazolo[4,5-b]pyridin-2-yl-6-phenyl-1-hexanone, OL-100
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H18N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
294.35
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(C1=NC2=C(C=CC=N2)O1)CCCCCC3=CC=CC=C3
InChI
1S/2C18H18N2O2/c2*21-15(18-20-17-16(22-18)12-7-13-19-17)11-6-2-5-10-14-8-3-1-4-9-14/h2*1,3-4,7-9,12-13H,2,5-6,10-11H2
LFAKEBRRAYWLPI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Inhibitor of Fatty acid amide hydrolase (FAAH); a serine hydrolase resposible for the transformation of anandamide to arachidonic acid
Exceptionally potent inhibitors of fatty acid amide hydrolase: The enzyme responsible for degradation of endogenous oleamide and anandamide
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Boger Lab utilizes nature's solutions in complex natural products, extending them through rational design for improved biological outcomes.