AGN00010
2-Bromo-3-fluoro-6-methylpyridine
AldrichCPR
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
BrC1=C(F)C=CC(C)=N1
InChI
1S/C6H5BrFN/c1-4-2-3-5(8)6(7)9-4/h2-3H,1H3
KKVUMKHUMBXLMH-UHFFFAOYSA-N