ADE001449
(2,3,6-Trimethoxypyridin-4-yl)methanol
AldrichCPR
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
COc1cc(CO)c(OC)c(OC)n1
InChI
1S/C9H13NO4/c1-12-7-4-6(5-11)8(13-2)9(10-7)14-3/h4,11H,5H2,1-3H3
LAYHLBIUZFTQRQ-UHFFFAOYSA-N