Documenti fondamentali
A93208
Sigma-Aldrich
DL-Atrolactic acid hemihydrate
98%
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-2-phenylpropionic acid hemihydrate, 2-Phenyllactic acid
About This Item
Formula condensata:
C6H5C(CH3)(OH)COOH · 0.5H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.18
Beilstein:
2208528
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
Punto di fusione
87-91 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.CC(O)(C(O)=O)c1ccccc1.CC(O)(C(O)=O)c2ccccc2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)