Key Documents
A75005
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-phenylthiazole hydrobromide monohydrate
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8N2S · HBr · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
275.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
180-183 °C (lit.)
Stringa SMILE
Br[H].[H]O[H].Nc1nc(cs1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H8N2S.BrH.H2O/c10-9-11-8(6-12-9)7-4-2-1-3-5-7;;/h1-6H,(H2,10,11);1H;1H2
SBVYKOGRUCDICV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)