A22602
2-Acetylthiophene
98%
Sinonimo/i:
Methyl-2-thienyl ketone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.565 (lit.)
P. eboll.
214 °C (lit.)
Punto di fusione
10-11 °C (lit.)
Densità
1.168 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)c1cccs1
InChI
1S/C6H6OS/c1-5(7)6-3-2-4-8-6/h2-4H,1H3
WYJOVVXUZNRJQY-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
206.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
97 °C