Key Documents
96085
Sigma-Aldrich
Z-Dap-OH
≥98.0% (NT)
Sinonimo/i:
Nα-Z-L-2,3-Diaminopropionic acid, Z-Dpr-OH
About This Item
Formula condensata:
H2NCH2CH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.24
Beilstein:
4486950
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (NT)
Forma fisica
crystals
Attività ottica
[α]20/D −39±1°, c = 1% in 1 M HCl
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
~240 °C (dec.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
NC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H14N2O4/c12-6-9(10(14)15)13-11(16)17-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,13,16)(H,14,15)/t9-/m0/s1
FOXRXVSTFGNURG-VIFPVBQESA-N
Altre note
Important building block for the synthesis of peptides containing DAP residues, e.g. bleomycins, edeines, tuberactinomycins
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
C. Mendre et al.
Tetrahedron Letters, 35, 5429-5429 (1994)
S Shinagawa et al.
Journal of medicinal chemistry, 30(8), 1458-1463 (1987-08-01)
Emericedins A, B, and C, new betaines having inhibitory activity of long chain fatty acid oxidation, were isolated from the culture broth of Emericella quadrilineata IFO 5859. Their structures were determined by spectroscopic analyses as (R)-3-(acylamino)-4-(trimethylammonio)butyrate (acyl: A, acetyl; B
Y. Funabashi et al.
Tetrahedron, 49, 13-13 (1993)