Key Documents
96084
Sigma-Aldrich
Z-D-Dap-OH
≥99.0% (NT)
Sinonimo/i:
Nα-Z-D-2,3-Diaminopropionic acid, Z-D-Dpr-OH
About This Item
Formula condensata:
H2NCH2CH(NHCO2CH2C6H5)COH
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.24
Beilstein:
1993024
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥99.0% (NT)
Attività ottica
[α]20/D +39.5±1°, c = 1% in 1 M HCl
Punto di fusione
~240 °C (dec.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
NC[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H14N2O4/c12-6-9(10(14)15)13-11(16)17-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,13,16)(H,14,15)/t9-/m1/s1
FOXRXVSTFGNURG-SECBINFHSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)