Documenti fondamentali
96083
Sigma-Aldrich
Z-Dab-OH
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
Sinonimo/i:
Nα-Z-L-2,4-diaminobutyric acid, Z-Dbu-OH
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H16N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.27
Beilstein:
2288043
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
Attività ottica
[α]20/D −9.5±0.5°, c = 1% in H2O
Punto di fusione
194-196 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
NCC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H16N2O4/c13-7-6-10(11(15)16)14-12(17)18-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8,13H2,(H,14,17)(H,15,16)/t10-/m0/s1
KXMSCBRTBLPGIN-JTQLQIEISA-N
Altre note
Mono-protected derivative of L-2,4-diaminobutyric acid; used e.g. for the synthesis of α-amino-γ-guanidino butyric acid; synthesis of an analog of virginiamycin
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
M.J.O. Anteunis et al.
Bull. Soc. Chim. Belg., 97, 135-135 (1988)
F. Brtnik et al.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 41, 2969-2969 (1976)
H. Arold et al.
J. Prakt. Chem., 317, 682-682 (1975)