Documenti fondamentali
96060
Sigma-Aldrich
Z-Cha-OH
≥95.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Z-3-cyclohexyl-L-alanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H23NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
305.37
Beilstein:
5445123
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Attività ottica
[α]20/D -13±2°, c = 1% in methanol
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
OC(=O)[C@H](CC1CCCCC1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C17H23NO4/c19-16(20)15(11-13-7-3-1-4-8-13)18-17(21)22-12-14-9-5-2-6-10-14/h2,5-6,9-10,13,15H,1,3-4,7-8,11-12H2,(H,18,21)(H,19,20)/t15-/m0/s1
MNABZONTQXNLDT-HNNXBMFYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)