Documenti fondamentali
95941
Sigma-Aldrich
Z-D-Asn-OH
purum, ≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Z-D-asparagine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H14N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.25
Beilstein:
2294171
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Grado
purum
Saggio
≥98.0% (TLC)
Stringa SMILE
NC(=O)C[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)