Documenti
94154
Sigma-Aldrich
(R)-5-Hexanolide
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinonimo/i:
(R)-δ-Methyl-δ-valerolactone, (R)-6-Methyltetrahydro-2H-pyran-2-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.14
Beilstein:
5241702
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Saggio
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Attività ottica
[α]20/D +29.5±2°, c = 1% in chloroform
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H]1CCCC(=O)O1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves