Documenti fondamentali
94060
Sigma-Aldrich
Chloroacetic anhydride
technical, ≥90% (T)
Sinonimo/i:
Monochloroacetic acid anhydride
About This Item
Formula condensata:
(ClCH2CO)2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.98
Beilstein:
774533
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Tensione di vapore
<0.75 mmHg ( 20 °C)
Grado
technical
Saggio
≥90% (T)
Colore
brown
P. eboll.
120-123 °C/20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
48-60 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCC(=O)OC(=O)CCl
InChI
1S/C4H4Cl2O3/c5-1-3(7)9-4(8)2-6/h1-2H2
PNVPNXKRAUBJGW-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
289.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
143 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)