940518
Solfato di magnesio eptaidrato
≥99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Sali di Epsom
About This Item
Densità del vapore
<0.01 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Tipo
(High purity Salts)
Saggio
≥98% (EDTA titration)
≥99.9% trace metals basis
Stato
powder or crystals
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Colore
white to off-white
Solubilità
water: soluble
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤20 ppm
nitrate (NO3-): ≤50 ppm
Cationi in tracce
Al: ≤10 ppm
Ca: ≤10 ppm
Cd: ≤10 ppm
Cr: ≤10 ppm
Fe: ≤10 ppm
K: ≤10 ppm
Na: ≤30 ppm
Ni: ≤10 ppm
Pb: ≤10 ppm
Si: ≤10 ppm
Zn: ≤10 ppm
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)