938777
Cesium carbonate ChemBeads
Sinonimo/i:
Carbonic acid dicesium ChemBeads
About This Item
Forma fisica
solid
Livello qualitativo
pH
14-16(loading of base)
Stringa SMILE
O=COO[Cs].[Cs]
InChI
1S/CH2O3.2Cs/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
For general uses, product is also available in powdered form(441902)
Caratteristiche e vantaggi
- High-Throughput Reaction Screening with Nanomoles of Solid Reagents Coated on Glass Beads
- Versatile Methods to Dispense Sub-Milligram Quantities of Solids using Chemical Coated Beads for High-Throughput Experimentation
- ChemBead Enabled High-Throughput Cross-Electrophile Coupling Reveals a New Complementary Ligand
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney,Adrenal gland,Testes
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)