938165
Silice
hollow nanoparticles, 500 nm particle size, pore size 40 Å
Sinonimo/i:
Biossido di silicio
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Dimensione particelle
500 nm
Dimensione pori
40 Å pore size
P. eboll.
2230 °C (lit.)
Punto di fusione
>1600 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 1 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)