936421
Fmoc-Val-Ala-OH
≥95%
Sinonimo/i:
Fmoc-Val-Ala-OH, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-valyl-L-alanine, L-Alanine, N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-valyl-, L-Alanine, N-[N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-valyl]-
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder or crystals
Colore
white to off-white
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C(OC(N[C@H](C(N[C@H](C(O)=O)C)=O)C(C)C)=O)C1C=2C(C=3C1=CC=CC3)=CC=CC2
InChI
1S/C26H32N4O6/c1-15(2)22(23(31)29-21(24(32)33)12-7-13-28-25(27)34)30-26(35)36-14-20-18-10-5-3-8-16(18)17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-11,15,20-22H,7,12-14H2,1-2H3,(H,29,31)(H,30,35)(H,32,33)(H3,27,28,34)/t21-,22-/m0/s1
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3