Documenti fondamentali
93005
Sigma-Aldrich
Trityl chloride, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: ~1.7 mmol/g loading
Sinonimo/i:
Chlorotriphenylmethane, polymer-bound, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, α-chlorobenzhydrylated, Triphenylchloromethane, polymer-bound, Triphenylmethyl chloride
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: nucleophile reactive
Grado di funzionalizzazione
~1.7 mmol/g loading
Matrice
crosslinked with 1% DVB
Dimensione particelle
100-200 mesh
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.ClC(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)