Vai a
926841
1,4-Bis[4-(3-acryloyloxypropyloxy) benzoyloxy]-2-methylbenzene
≥97%
Offerta disponibile
greener alternative
Alternativa più ecologica
Sinonimo/i:
2-Methyl-1,4-phenylene bis(4-(3-(acryloyloxy)propoxy)benzoate)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Spendi 500 € — Risparmia 5%; Spendi 800 € — Risparmia 10%; Spendi 1700 € — Risparmia 15%*
Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
64,30 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C33H32O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
588.60
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.21
MDL number:
64,30 €
Risparmia Fino a 15%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
mesophase behaviour: Cr 64 N126I
Quality Segment
assay
≥97%
form
solid
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
color
white to off-white
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O(CCCOC(=O)C=C)c1ccc(cc1)C(=O)Oc2c(cc(cc2)OC(=O)c3ccc(cc3)OCCCOC(=O)C=C)C
InChI
1S/C33H32O10/c1-4-30(34)40-20-6-18-38-26-12-8-24(9-13-26)32(36)42-28-16-17-29(23(3)22-28)43-33(37)25-10-14-27(15-11-25)39-19-7-21-41-31(35)5-2/h4-5,8-17,22H,1-2,6-7,18-21H2,3H3
InChI key
ISSYGWIDLYOJEN-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product belongs to enabling category of greener alternatives and has been enhanced for energy efficiency. 4D printing basically produces zero waste. It holds the promise in the fight against climate change and manufacturing waste. Click here  for more information.
Application
1,4-Bis[4-(3-acryloyloxypropyloxy) benzoyloxy]-2-methylbenzene is a liquid-crystalline elastomer (LCE) monomer that has been explored as photonically , chemically or thermally fueled LCE actuator (LCEA) precursor for use in:
  • soft robotics, such as microscopic walkers , and self-healable actuators ;
  • 4d printing ;
  • amplifier reflectors for organic-inorganic perovskite solar-cells or for secure authentication .
  • optical sensors for medical applications .
This product can be used in Material Jetting or Vat polymerization 3D printing techniques.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
926833912301913111
description
≥97%
description
-
description
n = 5
description
-
assay
≥97%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
greener alternative category
Enabling,
greener alternative category
Enabling,
greener alternative category
Enabling,
greener alternative category
Enabling,
description
mesophase behaviour: Cr 64 N126I
description
Mesophase behaviour: Cr 72-75 SmX 86 SmY 93 I
description
-
description
Identity by (1H NMR)
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
color
white
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)