92509
2-Cyclohexen-1-one
produced by BASF, ≥98.0% (GC)
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
760 mmHg ( 168 °C)
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Impurezze
≤0.5% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.488 (lit.)
P. ebollizione
171-173 °C (lit.)
Punto di fusione
−53 °C (lit.)
Densità
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
O=C1CCCC=C1
InChI
1S/C6H8O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h2,4H,1,3,5H2
FWFSEYBSWVRWGL-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
132.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
56 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?