Documenti
92231
Sigma-Aldrich
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
Siloxane HSi2
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)2SiH]2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.32
Beilstein:
1733364
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Grado
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Saggio
≥98.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.370 (lit.)
P. eboll.
70-71 °C (lit.)
Densità
0.76 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[SiH](C)O[SiH](C)C
InChI
1S/C4H14OSi2/c1-6(2)5-7(3)4/h6-7H,1-4H3
NVYQDQZEMGUESH-UHFFFAOYSA-N
Altre note
prices for bulk quantities on request
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
14.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-9.99 °C - closed cup