920363
Lithium hexafluoroantimonate(V)
98%
Sinonimo/i:
Lithium hexafluoroantimonate, Antimony lithium fluoride
Saggio
98%
Stringa SMILE
[Li+].F[Sb-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.Li.Sb/h6*1H;;/q;;;;;;+1;+5/p-6
YVBBFYDVCPCHHG-UHFFFAOYSA-H
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3