917834
PhotoCol™-RUT, methacrylated collagen bioink kit, with ruthenium
Sinonimo/i:
3D Bioprinting, Bioink, Collagen
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Methacrylated collagen:
Degree of methacrylation ≥ 20%
Product components :
Methacrylated collagen (100 mg)
20 mM acetic acid (50 mL)
Neutralization solution (10 mL)
Ruthenium (100 mg)
Sodium persulfate photoinitiator (500 mg)
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; sterile-filtered
Impurezze
≤10 EU/mL Endotoxin
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Note legali
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2