Key Documents
91747
Sigma-Aldrich
Dimethylthexylsilyl trifluoromethanesulfonate
≥97.0% (T)
Sinonimo/i:
Dimethyl-(2,3-dimethyl-2-butyl)silyl trifluoromethanesulfonate, TDS triflate, Thexyl-dimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic acid thexyl-dimethylsilyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H19F3O3SSi
Numero CAS:
Peso molecolare:
292.39
Beilstein:
4186137
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Saggio
≥97.0% (T)
Indice di rifrazione
n20/D 1.405
P. eboll.
53-54 °C/0.6 mmHg (lit.)
Densità
1.16 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)C(C)(C)[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Altre note
Reagent used for the introduction of the thexyldimethylsilyl group; Review
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
G. Simchen
Advances in Silicon Chemistry, 1, 189-189 null
D. Enders et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 99, 359-359 (1987)
H.-J. Wetter et al.
Tetrahedron Letters, 26, 5515-5515 (1985)
T. Allmendinger et al.
Helvetica Chimica Acta, 71, 395-395 (1988)