915866
Aquivion® E87-05
membrane sheet, PFSA eq. wt. 870 g/mole SO3H, L × W × thickness 31 cm × 31 cm × 50 μm
Sinonimo/i:
1,1,2,2-tetrafluoro-2-[(1,2,2-trifluoroethenyl)oxy]-, Ethanesulfonyl fluoride, Polymer with 1,1,2,2-tetrafluoroethene, hydrolyzed
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
membrane sheet
Peso equivalente
840-900 g/eq (SO3H)
Lungh. × largh. × spess.
31 cm × 31 cm × 50 μm
Spessore
45-55 μm , average
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
Advances in electrochemical water conversion and understanding PEMFC degradation drive progress in hydrogen technologies.