908533
Poly(D,L-lactide-b-glycolide) lactide:glycolide 50:50
diamine, viscosity 0.035 dL/g
Sinonimo/i:
Amino-functionalized PLGA, NH2-PLGA-NH2, PLGA diamine
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder or chunks
Rapporto d’alimentazione
lactide:glycolide 50:50
Colore
white to tan
Viscosità
0.035 dL/g
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Professor Robert K. Prud’homme introduces flash nanoprecipitation (FNP) for nanoparticle fabrication, which is a scalable, rapid mixing process for nanoparticle formulations.