Key Documents
908320
Sigma-Aldrich
2-Methylglutaric-4,5-13C2 acid solution
1 mg/mL in methanol, ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C2C4H10O4
Peso molecolare:
148.13
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
≥98 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (CP)
Forma fisica
solution
Concentrazione
1 mg/mL in methanol
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[13C]([13CH2]CC(C)C(O)=O)=O
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)